Wichtige Dokumente
240702
Ethylacetoacetat
≥99%
Synonym(e):
Acetessigester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.48 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 28.5 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
580 °F
Expl.-Gr.
9.5 %
bp
181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
164.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?