Merck
240257
Sigma-Aldrich
Thioharnstoff
ACS reagent
Synonym(e):
Sulfocarbamid, Thiocarbamid
About This Item
Lineare Formel:
NH2CSNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.12
Beilstein:
605327
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
ACS reagent
Glührückstand
≤0.1%
Verlust
≤0.5% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
170-176 °C (lit.)
SMILES String
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chaotropisches Reagens; stark denaturierend. Erhöht die Löslichkeit und die Ausbeute von Proteinen
Used in the formation of thiols from alkyl halides.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)