Wichtige Dokumente
239550
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
≥99%
Synonym(e):
Hexylenglykol, MPD
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
0.02 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
viscous liquid (colorless)
Expl.-Gr.
7.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−40 °C (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)CC(C)(C)O
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?