Wichtige Dokumente
239372
3-Amino-2-cyclohexen-1-on
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
129-133 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
NC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C6H9NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h4H,1-3,7H2
InChIKey
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?