Merck
237566
Sigma-Aldrich
trans-DL-1,2-Cyclopentandicarbonsäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
C5H8(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5-/m1/s1
InChIKey
ASJCSAKCMTWGAH-RFZPGFLSSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)