Merck
236942
Sigma-Aldrich
Dichlormethan-d2
99.5 atom % D
Synonym(e):
Dideuteromethylenchlorid, Methylenchlorid-d2
About This Item
Lineare Formel:
CD2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.94
Beilstein:
1733318
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
24.77 psi ( 55 °C)
7.02 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Verpackung
pk of 10 × 1 mL
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
Dichte
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)