Merck
235237
Sigma-Aldrich
2-Chlorphenyl-dichlorphosphat
99%
Synonym(e):
2-Chlorphenylphosphordichloridat, Phosphorsäure-mono-(2-chlorphenylester)-dichlorid
Größe auswählen
25 G
83,70 €
83,70 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
83,70 €
About This Item
Lineare Formel:
Cl2P(O)OC6H4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.43
Beilstein:
911009
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
83,70 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccccc1OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4H
InChIKey
VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Phosphorylierungs-Reagens für Oligonucleotid-Synthese nach der Triester-Methode.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new approach to the synthesis of oligonucleotides and their phosphorothioate analogues in solution.
Reese CB and Song Q.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(21), 2787-2792 (1997)
Dealkylation of nucleoside arylmethyl 2-chlorophenyl phosphates: the 2, 4-dinitrobenzyl protecting group.
Christadoulou C and Reese CB.
Tetrahedron Letters, 24(9), 951-954 (1983)
Stereoselective chain elongation at C-3 of cysteine through 2,3-dihydrothiazoles, without racemization. Preparation of 2-amino-5-hydroxy-3-mercaptoalkanoic acid derivatives
Andre Jeanguenat and Dieter Seebach
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2291-2298 (1991)