Merck
23404
Sigma-Aldrich
Polymerisation inhibitor CT
48-52% styrene basis (GC), 48-52% guaiacol basis (GC)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
Zusammensetzung
guaiacol, 48-52% GC
styrene, 48-52% GC
Verunreinigungen
Styrene
Brechungsindex
n20/D 1.5435-1.5440
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
100.4 °F
Flammpunkt (°C)
38 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)