Wichtige Dokumente
232947
2-(Trifluormethyl)-benzonitril
98%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-o-tolunitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4632 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7.5 °C (lit.)
Dichte
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-4H
InChIKey
SOZGHDCEWOLLHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?