Merck
230618
Sigma-Aldrich
4-Propylbenzaldehyddiethylacetal
97%
Größe auswählen
25 G
139,00 €
139,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
139,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2C6H4CH(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
139,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CCCc1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C14H22O2/c1-4-7-12-8-10-13(11-9-12)14(15-5-2)16-6-3/h8-11,14H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
FMARRBDLJSOXHA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)