Wichtige Dokumente
229652
Hafnium(IV)-oxychlorid Hydrat
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
O.Cl[Hf](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.Hf.H2O.O/h2*1H;;1H2;/q;;+2;;/p-2
InChIKey
ONMNZQKEFYFCCQ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?