Wichtige Dokumente
229059
Platin(IV)-oxid Hydrat
99.99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Zusammensetzung
Pt, 75-80%
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (lit.)
SMILES String
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChIKey
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)