Wichtige Dokumente
228184
Kupfer(II)-cyclohexanbutyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Form
powder
Methode(n)
AAS: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
126 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Cu]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Cu/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
InChIKey
FGUOYHAMMRMUQO-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)