Wichtige Dokumente
227455
Methyl-2,2-dimethyl-3-hydroxypropionat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
177-178 °C/740 mmHg (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
COC(=O)C(C)(C)CO
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h7H,4H2,1-3H3
InChIKey
KJRFTNVYOAGTHK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?