Merck
226432
Sigma-Aldrich
Methyltriphenoxyphosphoniumiodid
96%
Synonym(e):
Triphenylphosphit-methoiodid
Größe auswählen
10 G
42,40 €
50 G
202,00 €
42,40 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
42,40 €
50 G
202,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3P(I)(OC6H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.22
Beilstein:
3580189
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
42,40 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
142-146 °C (lit.)
SMILES String
[I-].C[P+](Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C19H18O3P.HI/c1-23(20-17-11-5-2-6-12-17,21-18-13-7-3-8-14-18)22-19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Used in the transformation of the 5′-hydroxyl group in nucleosides to the 5′-deoxy-5′-iodo group.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1795-1795 (1993)