Merck
225991
Sigma-Aldrich
Ammonium-hexacyanoferrat(II) Hydrat
Synonym(e):
Ammoniumferrocyanid
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.10 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
SMILES String
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4H3N.H2O/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;;4*1H3;1H2/q;;;;;;-3;;;;;/p+4
InChIKey
KALFVBCVRZQJRV-UHFFFAOYSA-R
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)