Merck
225533
Sigma-Aldrich
Trimesinsäure-triallylester
98%
Synonym(e):
Triallyl-trimesat
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(CO2CH2CH=CH2)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
bp
175-190 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-34 °C (lit.)
SMILES String
C=CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
Anwendung
Polymer cross-linking agent
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)