Wichtige Dokumente
224251
2-Propylpentansäure
98%
Synonym(e):
2-Propylvaleriansäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Antikonvulsivum, das auch eine Wirkung als Stimmungsstabilisator bei einer bipolaren Störung besitzt.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?