224081
Chlorhydrochinon
technical grade, 85%
Synonym(e):
2-Chlor-1,4-dihydroxy-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
85%
bp
263 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
InChIKey
AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves