Merck
222275
Sigma-Aldrich
2-Thiophenglyoxylsäure
95%
Synonym(e):
α-Oxo-2-thiophenethansäure
Größe auswählen
1 G
53,55 €
53,55 €
Listenpreis76,50 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
53,55 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
53,55 €
Listenpreis76,50 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H4O3S/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
InChIKey
GIWRVUADKUVEGU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Thiopheneglyoxylic acid was used in the synthesis of europium complexes[1].
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bin Yu et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 24(12), 1571-1574 (2005-04-15)
The complex of europium with 1,10-phenanthroline and 2-thiopheneglyoxylic acid (HL) was synthesized. Its chemical formula was determined to be [EuL2 x phen x (H2O)3]NO3 by elemental analysis, electrical conductivity, IR and 1H NMR. It was found that the europium ion