Merck
221538
Sigma-Aldrich
Natrium-1-pentansulfonat
98%
Synonym(e):
Sodium pentanesulfonate
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChIKey
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Used as a surfactant in studies on drug release from the water-in-oil-in-water multiple emulsion in vitro.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 741-741 (1993)