Merck
221414
Sigma-Aldrich
4′-Bromvalerophenon
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CO(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98%
Form
solid
bp
168-169 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
CCCCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
InChIKey
STYJKBMRWQQJIS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4′-Bromovalerophenone may be used in chemical synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)