Wichtige Dokumente
220817
2-(Trimethylsilyl)-1,3-dithian
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
54-55 °C/0.17 mmHg (lit.)
Dichte
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
C[Si](C)(C)C1SCCCS1
InChI
1S/C7H16S2Si/c1-10(2,3)7-8-5-4-6-9-7/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
BTTUMVHWIAXYPJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)