Wichtige Dokumente
218618
3-Amino-4-chlorbenzophenon-2′-carbonsäure
≥95%
About This Item
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
171-173 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)