Merck
213209
Sigma-Aldrich
Lithiumcitrat Hydrat
97%
Synonym(e):
Citronensäure Trilithiumsalz Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.92 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
112 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 10%, clear, colorless
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChIKey
OSJRPECIECUBOG-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Lithium citrate was used in the preparation of Portland cement plates.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chaotropic substances and their effects on the mechanical strength of Portland cement-based materials.
Rossetto HL, et al.
Materials Research Bulletin, 11(2), 183-185 (2008)