Wichtige Dokumente
210692
Säureblau 45
Dye content 50 %
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8N2Na2O10S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.33
Farbindexnummer:
63010
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 50%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
595 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].Nc1cc(c(O)c2C(=O)c3c(N)cc(c(O)c3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
A A Ensafi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 57(9), 1739-1743 (2001-08-17)
A sensitive, rapid and selective procedure is proposed for the flow injection determinations of periodate by spectrofluorometric detection. The method is based on the reaction of periodate with Alizarin Navy Blue in basic solution. The reagents and manifold variables influence