Wichtige Dokumente
209562
2,4-Dinitro-phenylessigsäure
95%
About This Item
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
169-175 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c11-8(12)3-5-1-2-6(9(13)14)4-7(5)10(15)16/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
InChIKey
KCNISYPADDTFDO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?