Wichtige Dokumente
209511
2-Fluorbenzylbromid
98%
Synonym(e):
α-Brom-2-fluortoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.552 (lit.)
bp
84-85 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChIKey
FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- in the synthesis of 2-pyrrolo[2,3-d]pyrimidines
- as alkylating agent during the synthesis of 8-alkylated imidazolo[1,2-a]pyrimid-5-ones
- in the synthesis of prasugrel
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?