Merck
209449
Sigma-Aldrich
4-Fluorbenzamid
98%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
154-157 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1ccc(F)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)