Merck
209066
Sigma-Aldrich
Osmium(III)-chlorid Hydrat
Synonym(e):
Osmium trichloride hydrate, Osmium(3+) trichloride hydrate, Trichloroosmium hydrate
Größe auswählen
500 MG
200,00 €
2.5 G
823,00 €
200,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
200,00 €
2.5 G
823,00 €
About This Item
Lineare Formel:
OsCl3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.59 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
200,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: osmium
SMILES String
O.Cl[Os](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Os/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Reagent for preparation of dichlorodihydridoosmium complexes, useful starting materials and catalysts.[1]
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aracama, M.
Inorganic Chemistry, 30, 288-288 (1991)
Christopher S Wilson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(50), 11593-11603 (2020-06-11)
Dinuclear metallodrugs offer much potential in the development of novel anticancer chemotherapeutics as a result of the distinct interactions possible with bio-macromolecular targets and the unique biological activity that can result. Herein, we describe the development of isostructural homo-dinuclear OsII