Merck
208434
Sigma-Aldrich
Mangan(II)-bromid Tetrahydrat
98%
Synonym(e):
Manganese dibromide tetrahydrate, Manganese(2+) dibromide tetrahydrate
Größe auswählen
50 G
70,90 €
70,90 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
70,90 €
About This Item
Lineare Formel:
MnBr2 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
70,90 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Assay
98%
Form
crystalline
SMILES String
O.O.O.O.Br[Mn]Br
InChI
1S/2BrH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marion Dufour et al.
ACS nano, 13(5), 5326-5334 (2019-04-13)
Zinc blende II-VI semiconductor nanoplatelets (NPLs) are defined at the atomic scale along the thickness of the nanoparticle and are initially capped with carboxylates on the top and bottom [001] facets. These ligands are exchanged on CdSe NPLs with halides