205583
Tetraethylammoniumacetat Tetrahydrat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
42-46 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.C2H4O2.4H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2(3)4;;;;/h5-8H2,1-4H3;1H3,(H,3,4);4*1H2/q+1;;;;;/p-1
InChIKey
QNOAKQGNSWGYOE-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges