20164
n-Butyllithium -Lösung
2.5 M in toluene, technical grade
Synonym(e):
n-BuLi, Butyllithium, Butyllithium -Lösung, Lithium-1-butanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life
Konzentration
2.5 M in toluene
Farbe
orange-red
Dichte
0.83 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChIKey
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter