Wichtige Dokumente
198145
Alphazurin A
Dye content 40 %
Synonym(e):
Patent Blau A, Säureblau 7
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 40%
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
λmax
409 nm
637 nm
SMILES String
[Na+].CCN(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4ccccc4)\c5ccc(cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O6S2.Na/c1-3-38(26-28-11-7-5-8-12-28)32-19-15-30(16-20-32)37(35-24-23-34(46(40,41)42)25-36(35)47(43,44)45)31-17-21-33(22-18-31)39(4-2)27-29-13-9-6-10-14-29;/h5-25H,3-4,26-27H2,1-2H3,(H-,40,41,42,43,44,45);/q;+1/p-1
InChIKey
FTUYQIPAPWPHNC-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?