Wichtige Dokumente
197491
2,3-Cyclopentenpyridin
98%
Synonym(e):
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
87-88 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1Cc2cccnc2C1
InChI
1S/C8H9N/c1-3-7-4-2-6-9-8(7)5-1/h2,4,6H,1,3,5H2
InChIKey
KRNSYSYRLQDHDK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?