Merck
196576
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluormethyl)-anilin
98%
Synonym(e):
2-Amino-5-nitro-benzotrifluorid, 4-Nitro-α,α,α-trifluor-o-toluidin
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3(CF3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.12
Beilstein:
2121347
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
90-92 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitro
SMILES String
Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(12(13)14)1-2-6(5)11/h1-3H,11H2
InChIKey
HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline undergoes diazotization and coupling with:
  • N-hydroxyalkylamino-5-napthols[1]
  • pyrazolones and naptholsulphonic acids[1]
  • N-(2-cyanoethyl)-N-(hydroxyalkyl)anilines[1]
Anwendung
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of monoazo dyes[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effect of fluorine substitution on color and fastness of monoazo dyes.
Dickey JB, et al.
Ind. and Eng. Chem., 45(8), 1730-1734 (1953)