Wichtige Dokumente
196495
2-Hydroxy-3-methoxybenzoesäure
97%
Synonym(e):
3-Methoxy-salicylsäure
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
147-150 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
COc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
AUZQQIPZESHNMG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?