Merck
196258
Sigma-Aldrich
4-Chlor-2-nitrobenzylchlorid
98%
Synonym(e):
α,4-Dichlor-2-nitrotoluol
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
38-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1CCl
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
InChIKey
OMPHLGROCARZOU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride has been used in the synthesis of 3-iodothyronamine[1].
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A New Efficient Synthetic Method for 3-Iodothyronamine and Its Potent Hypothermic Efficacy.
Kim J-G, et al.
Chin. J. Chem., 29(10), 2205-2208 (2011)