Merck
195170
Sigma-Aldrich
Mordant Braun 1
Dye content 40 %
Synonym(e):
5-[2,4-Diamino-5-(2-hydroxy-5-nitrophenylazo)-phenylazo]-1-naphthalinsulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(H2N)2C6H2[N=NC6H3(OH)NO2]N=NC10H6SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
529.46
Farbindexnummer:
20110
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 40%
λmax
373 nm
487 nm (2nd)
SMILES String
[Na+].Nc1cc(N)c(cc1N=Nc2cc(ccc2O)[N+]([O-])=O)N=Nc3cccc4c(cccc34)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H17N7O6S.Na/c23-15-10-16(24)19(27-28-20-9-12(29(31)32)7-8-21(20)30)11-18(15)26-25-17-5-1-4-14-13(17)3-2-6-22(14)36(33,34)35;/h1-11,30H,23-24H2,(H,33,34,35);/q;+1/p-1
InChIKey
KHXQQMBFMDTPSD-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)