Wichtige Dokumente
194956
α-Methyl-α-propylsuccinimid
≥99%
Synonym(e):
3-Methyl-3-propylpyrrolidin-2,5-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
76-77 °C (lit.)
SMILES String
CCCC1(C)CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H13NO2/c1-3-4-8(2)5-6(10)9-7(8)11/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10,11)
InChIKey
VXXGMHKGORIRTK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)