Wichtige Dokumente
192643
1-Ethyl-3-hydroxypyridiniumbromid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
chunks
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].CC[n+]1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H9NO.BrH/c1-2-8-5-3-4-7(9)6-8;/h3-6H,2H2,1H3;1H
InChIKey
ZGQVRFVHWWFKRP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)