Wichtige Dokumente
190721
4-Ethoxy-2-nitroanilin
97%
Synonym(e):
2-Nitro-p-phenetidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
CCOc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-13-6-3-4-7(9)8(5-6)10(11)12/h3-5H,2,9H2,1H3
InChIKey
ISFYBUAVOZFROB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)