Merck
189391
Sigma-Aldrich
Poly-(1-buten), isotaktisch
average Mw ~570,000 by GPC, pellets
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C2H5)]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Form
pellets
Schmelzindex
0.4
Mol-Gew.
average Mw ~570,000 by GPC
Übergangstemp.
Tg −24 °C
Tm 125 °C
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC=C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)