Wichtige Dokumente
187275
3-Cyclopentyl-1-propanol
99%
Synonym(e):
Cyclopentanpropanol
About This Item
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
93-95 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCC1CCCC1
InChI
1S/C8H16O/c9-7-3-6-8-4-1-2-5-8/h8-9H,1-7H2
InChIKey
IBMXMCXCSPGCDQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)