Merck
186716
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-(morpholinomethyl)-phenol -hydrochlorid Monohydrat
technical grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19NO2 · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.77
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
188-192 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].Cc1cc(CN2CCOCC2)c(C)cc1O
Anwendung
Precursor to "Ozalid"dyes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)