185981
4-Nitrodiphenylsulfid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-55 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Sc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9NO2S/c14-13(15)10-6-8-12(9-7-10)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChIKey
RJCBYBQJVXVVKB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable