Wichtige Dokumente
185728
Benzylcyanid
≥99%
Synonym(e):
Benzylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24 °C (lit.)
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
InChIKey
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?