Merck
18486
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecylisocyanat
≥97.0%
Synonym(e):
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyl-isocyanat, 2-(Perfluoroctyl)-ethylisocyanat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H4F17NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
Form
solid
bp
65 °C/0.5 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
26-31 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCN=C=O
InChI
1S/C11H4F17NO/c12-4(13,1-2-29-3-30)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-2H2
InChIKey
XBIIIDIAZYSZBI-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Der Gebrauch dieses Produktes kann durch folgende Patente geschützt sein: US 6,156,896; US 5,859,247; US 5,777,121 und US 6,673,539.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Liver, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)