Merck
184217
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-(trifluormethyl)chinolin
96%
Synonym(e):
7-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6F3NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
266-269 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Oc1ccnc2cc(ccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
InChIKey
OWPLFJSQLPTCHS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline was used in the synthesis of 4[[7-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]oxy]pthalonitrile[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of [7-(trifluoromethyl) quinolin-4-yl] oxy-substituted phthalocyanines.
Kocan H and Burat AK.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(2), 171-177 (2013)