Wichtige Dokumente
184209
1-Adamantanmethanol
99%
Synonym(e):
1-Adamantylmethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
SMILES String
OCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H18O/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10,12H,1-7H2/t8-,9+,10-,11-
InChIKey
MDVGOOIANLZFCP-BIBSGERRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?